Elektrodenkabel
InLab® Kabel, S7/ohne Stecker, 5 m, 5 m
Artikelnr. 661-0269
Anbieter: Mettler - Toledo
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Elektrodenkabel sind für den Anschluss von Mettler-Sensoren an nahezu jedes Messgerät konzipiert.
Dokumente
Mettler InLab® Sensors
Produktliteratur
Spezifikationen
- Bezeichnung:InLab® Kabel, S7/ohne Stecker, 5 m
- Länge:5 m
- Seq:170