AuftragsverfolgungKontakt
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, S7/ohne Stecker, 3 m, 3 m
Artikelnr. 661-0268
Anbieter:   Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Artikelnr. 661-0268
Anbieter:  Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, S7/ohne Stecker, 3 m, 3 m
Preis
82,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Elektrodenkabel sind für den Anschluss von Mettler-Sensoren an nahezu jedes Messgerät konzipiert.
Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    InLab® Kabel, S7/ohne Stecker, 3 m
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    169