Elektrodenkabel
InLab® cable S7-2mm, 1,2 m
Artikelnr. 661-0265
Anbieter: Mettler - Toledo
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Elektrodenkabel sind für den Anschluss von Mettler-Sensoren an nahezu jedes Messgerät konzipiert.
Spezifikationen
- Bezeichnung:InLab® cable S7-2mm
- Länge:1,2 m
- Seq:166