AuftragsverfolgungKontakt
Elektrodenkabel | Avantor
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, S7/BNC, IP 67, 1,2 m, 1,2 m
Artikelnr. 661-0260
Anbieter:   Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Artikelnr. 661-0260
Anbieter:  Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, S7/BNC, IP 67, 1,2 m, 1,2 m
Preis
69,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Elektrodenkabel sind für den Anschluss von Mettler-Sensoren an nahezu jedes Messgerät konzipiert.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    InLab® Kabel, S7/BNC, IP 67, 1,2 m
  • Länge:
    1,2 m
  • Seq:
    161