AuftragsverfolgungKontakt
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, MultiPin-BNC/4 mm, 1,2 m, 1,2 m
Artikelnr. 661-0252
Anbieter:   Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Artikelnr. 661-0252
Anbieter:  Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, MultiPin-BNC/4 mm, 1,2 m, 1,2 m
Preis
137,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Elektrodenkabel sind für den Anschluss von Mettler-Sensoren an nahezu jedes Messgerät konzipiert.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    InLab® Kabel, MultiPin-BNC/4 mm, 1,2 m
  • Länge:
    1,2 m
  • Seq:
    153