AuftragsverfolgungKontakt
Microscope slides for printers | Avantor
Microscope slides for printers
Orange
Artikelnr. 631-1236
Anbieter:   KLINIPATH
Microscope slides for printers
Artikelnr. 631-1236
Anbieter:  KLINIPATH
Microscope slides for printers
Orange
Preis
134,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
  • Frosted ends
  • 90° grounded edges
  • Finished clipped corners of 1mm
Spezifikationen
  • Farbe:
    Orange
  • Seq:
    07