AuftragsverfolgungKontakt
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Phenyl-650M, 100 nm, 65 µm, 200 µl
  TOYO0045037
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
  TOYO0045037
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Phenyl-650M, 100 nm, 65 µm, 200 µl
355,00 €
1 * 8 ST
Chromatographic columns pre-packed with TOYOPEARL ion exchange, mixed-mode, hydrophobic interaction or affinity media.
  • High throughput parallel chromatography
  • Automated screening of resins and parameters
  • Liquid flow in the columns is driven by positive pressure liquid displacement
These columns can be operated with a robotic liquid handling system, such as the Freedom EVO® from TECAN. This allows automated high-throughput, small-scale bio chromatographic separations of protein samples by running up to eight individual columns simultaneously.
 : Columns are supplied in a row of eight units pre-packed with the TOYOPEARL resin and sealed with two removable silicon cover seals for proper storage.
  • Partikelgröße:
    65 µm
  • Porengröße:
    100 nm
  • Kapazität:
    200 µl
  • Seq:
    27
  • Phase:
    Phenyl-650M
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.