AuftragsverfolgungKontakt
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn® | Avantor
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
GigaCap DEAE-650M, 100 nm, 75 µm, 200 µl
Artikelnr. TOYO0045007
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Artikelnr. TOYO0045007
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
GigaCap DEAE-650M, 100 nm, 75 µm, 200 µl
Preis
342,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 8 ST
Product Details & Documents
Chromatographic columns pre-packed with TOYOPEARL ion exchange, mixed-mode, hydrophobic interaction or affinity media.
  • High throughput parallel chromatography
  • Automated screening of resins and parameters
  • Liquid flow in the columns is driven by positive pressure liquid displacement
These columns can be operated with a robotic liquid handling system, such as the Freedom EVO® from TECAN. This allows automated high-throughput, small-scale bio chromatographic separations of protein samples by running up to eight individual columns simultaneously.
Lieferumfang: Columns are supplied in a row of eight units pre-packed with the TOYOPEARL resin and sealed with two removable silicon cover seals for proper storage.
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    75 µm
  • Porengröße:
    100 nm
  • Kapazität:
    200 µl
  • Seq:
    09
  • Phase:
    GigaCap DEAE-650M
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.