ContactUsLinkComponent
pH-Sensor für anspruchsvolle chemische Applikationen, Reinigung: SIP, Autoklavierungen, kein Kabel, Steckkopf: S8, Diaphragma: 2 x S ingle Pore, Material: Glasschaft, Elektrolyt: polymerer Elektrolyte Polisolve Plus, Länge: 120 mm, Durchmesser: 12 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. HAMI242428-3213
Lieferant:  HAMILTON BONADUZ
pH-Sensor für anspruchsvolle chemische Applikationen, Reinigung: SIP, Autoklavierungen, kein Kabel, Steckkopf: S8, Diaphragma: 2 x S ingle Pore, Material: Glasschaft, Elektrolyt: polymerer Elektrolyte Polisolve Plus, Länge: 120 mm, Durchmesser: 12 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. HAMI242428-3213
Lieferant:  HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together