AuftragsverfolgungKontakt
Objektive für CKX53
Objektive für CKX53
Trockenobjektiv mit vorzentriertem Phasenkontrastschieber, Ph 40×/0,55, 2,2 mm
Catalog # OLYMN5229400
Supplier:   OLYMPUS OPTICAL
Objektive für CKX53
Catalog # OLYMN5229400
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
Objektive für CKX53
Objektive für CKX53
Trockenobjektiv mit vorzentriertem Phasenkontrastschieber, Ph 40×/0,55, 2,2 mm
Price
724,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Specifications
  • Vergrößerung:
    Ph 40×/0,55
  • Bezeichnung:
    Trockenobjektiv mit vorzentriertem Phasenkontrastschieber
  • Seq:
    023
  • Arbeitsabstand:
    2,2 mm