AuftragsverfolgungKontakt
Objektive für CKX53
Objektive für CKX53
Trockenobjektiv mit vorzentriertem Phasenkontrastschieber, Ph 20×/0,4 (dry), 3,2 mm
Artikelnr. OLYMN5229300
Anbieter:   OLYMPUS OPTICAL
Objektive für CKX53
Artikelnr. OLYMN5229300
Anbieter:  OLYMPUS OPTICAL
Objektive für CKX53
Objektive für CKX53
Trockenobjektiv mit vorzentriertem Phasenkontrastschieber, Ph 20×/0,4 (dry), 3,2 mm
Preis
743,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    Ph 20×/0,4 (dry)
  • Bezeichnung:
    Trockenobjektiv mit vorzentriertem Phasenkontrastschieber
  • Seq:
    022
  • Arbeitsabstand:
    3,2 mm