AuftragsverfolgungKontakt
Electrolyte solutions | Avantor
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml, 125 mL
Artikelnr. HACHLZW9510.99
Anbieter:   Hach
Electrolyte solutions
Artikelnr. HACHLZW9510.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml, 125 mL
CAS Nummer:  
Preis
19,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    125 mL
  • Bezeichnung:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml