AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Pipettenbürsten
Assistent® Pipettenbürsten
Pipettenbürste, Schweineborsten, 70 mm, 4 mm, Draht, 410 mm, 70 mm
Catalog # HECH42589001
Assistent® Pipettenbürsten
Catalog # HECH42589001
Assistent® Pipettenbürsten
Assistent® Pipettenbürsten
Pipettenbürste, Schweineborsten, 70 mm, 4 mm, Draht, 410 mm, 70 mm
Price
2,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bürsten zum Reinigen verschiedener Pipettentypen.
  • Verzinkter Drahtgriff
  • Erhältlich mit Natur- oder Nylonborsten
Specifications
  • Borstenmaterial:
    Schweineborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    4 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Draht
  • Bezeichnung:
    Pipettenbürste
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    410 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    70 mm
  • Besatzlänge:
    70 mm