AuftragsverfolgungKontakt
Storage Sacks | Avantor
Storage Sacks
Approx. 714 bags/pack, 0,06 mm, 300×400 mm
Artikelnr. LAMA119
Anbieter:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Artikelnr. LAMA119
Anbieter:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 714 bags/pack, 0,06 mm, 300×400 mm
Preis
244,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Approx. 714 bags/pack
  • Abmessungen:
    300×400 mm
  • Seq:
    04
  • Stärke:
    0,06 mm