ContactUsLinkComponent
Ex-i Speise- u. Eingangstrennverstärker,zum Anschluss eines ATEX-Vakuumsensors.Überträgt gespeiste oder aktive0/4-20 mA Signale aus dem Ex-Bereich zueiner Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich.Galvanische 3-Wege Trennung SIL 2,Weitbereic 1 * 1 ST
Catalog # VACU20635427
Supplier:  VACUUBRAND
Ex-i Speise- u. Eingangstrennverstärker,zum Anschluss eines ATEX-Vakuumsensors.Überträgt gespeiste oder aktive0/4-20 mA Signale aus dem Ex-Bereich zueiner Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich.Galvanische 3-Wege Trennung SIL 2,Weitbereic 1 * 1 ST
Catalog # VACU20635427
Supplier:  VACUUBRAND
Frequently Bought Together