AuftragsverfolgungKontakt
Face shield, Turboshield™ | Avantor
Face shield, Turboshield™
Chemical and impact resistant, PC, 240x 230 mm
Artikelnr. DALL1031744
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Face shield, Turboshield™
Artikelnr. DALL1031744
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Face shield, Turboshield™
Chemical and impact resistant, PC, 240x 230 mm
Preis
55,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Turboshield™ is a great value faceshield that offers easy visor exchange, is more comfortable to wear and offers better protection.
  • Simple push‐button release system allows for easy visor exchange in seconds
  • Breathable, removable, washable headband
  • Toric lens provides excellent optics, increased field of view and added chin coverage without bulky attachments
  • Ergonomic, easy‐to‐use adjustment knobs
Applications include grinding, welding, chemical, construction, food services, manufacturing, medical, oil and gas, pharmaceutical, steel and metals.
Zertifizierung: AS/NZS 1337.1:2010
Spezifikationen
  • Typ:
    Chemical and impact resistant
  • L×B:
    240x 230 mm
  • Material:
    PC
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.