AuftragsverfolgungKontakt
β-Alanine
β-Alanine
Fiber drum, 50 kg
Artikelnr. SPCMAL120-50KGBL
Anbieter:   Spectrum Chemical
β-Alanine
Artikelnr. SPCMAL120-50KGBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  107-95-9
β-Alanine
Fiber drum, 50 kg
CAS Nummer:  107-95-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • CAS Nummer:107-95-9
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008200
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Fiber drum
  • VE:
    50 kg
Spezifikationen