AuftragsverfolgungKontakt
β-Alanine
Poly bottle, 2,5 kg
Artikelnr. SPCMAL120-2.5KG
Anbieter:   Spectrum Chemical
β-Alanine
Artikelnr. SPCMAL120-2.5KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  107-95-9
β-Alanine
Poly bottle, 2,5 kg
CAS Nummer:  107-95-9
Preis
700,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • CAS Nummer:107-95-9
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008200
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Poly bottle
  • VE:
    2,5 kg
Spezifikationen