β-Alanine
Poly pail, 12 kg
Artikelnr. SPCMAL120-12KG
Anbieter: Spectrum Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- CAS Nummer:107-95-9
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00008200
- Molekulargewicht:89.09 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Poly pail
- VE:12 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.