AuftragsverfolgungKontakt
Lanolin USP
Lanolin USP
Poly pail, 18 kg
Catalog # SPCMLA109-18KGBL
Supplier:   Spectrum Chemical
Lanolin USP
Catalog # SPCMLA109-18KGBL
Supplier:  Spectrum Chemical
CAS Number:  8006-54-0
Lanolin USP
Poly pail, 18 kg
CAS Number:  8006-54-0
Price
1 300,00 €
Log in for availability
1 * 18 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Wool fat
  • CAS Number:8006-54-0
  • MDL Number:MFCD00081740
  • Merck Index:12,05371
  • Melting Pt:38…44 °C
  • Density:0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
  • Flash Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
  • EINECS:232-348-6
Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Poly pail
  • VE:
    18 kg
  • Cat. No.:
    SPCMLA109-18KGBL