Lanolin USP
180 kg
Artikelnr. SPCMLA109-180KGBL
Anbieter: Spectrum Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Wool fat
- CAS Nummer:8006-54-0
- MDL-Nummer:MFCD00081740
- Merck-Index:12,05371
- Schmelzpunkt:38…44 °C
- Dichte:0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
- Blitzpunkt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- EINECS:232-348-6
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:180 kg