Acetanilid
Fiber drum, 50 kg
Artikelnr. SPCMA1007-50KGBL
Anbieter: Spectrum Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: N-Phenylacetamide
- CAS Nummer:103-84-4
- Formel:C₈H₉NO
- MDL-Nummer:MFCD00008674
- Molekulargewicht:135.17 g/mol
- Merck-Index:13,00051
- Siedepunkt:304 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:115 °C
- Dichte:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:174 °C
- EINECS:203-150-7
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:99% Min.
Spezifikationen
- Packung:Fiber drum
- VE:50 kg