AuftragsverfolgungKontakt
Acetanilid | Avantor
Acetanilid
Poly pail, 12 kg
Artikelnr. SPCMA1007-12KGBL
Reizend
Anbieter:   Spectrum Chemical
Acetanilid
Artikelnr. SPCMA1007-12KGBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  103-84-4
Acetanilid
Poly pail, 12 kg
CAS Nummer:  103-84-4
Preis
1 470,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  N-Phenylacetamide
  • CAS Nummer:103-84-4
  • Formel:C₈H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00008674
  • Molekulargewicht:135.17 g/mol
  • Merck-Index:13,00051
  • Siedepunkt:304 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:115 °C
  • Dichte:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:174 °C
  • EINECS:203-150-7
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    99% Min.
Spezifikationen
  • Packung:
    Poly pail
  • VE:
    12 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.