2-Ethoxyethylacetat
Steel pail, 20 L
Artikelnr. SPCME1024-20LTMT
Anbieter: Spectrum Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Ethylglycol acetate
- CAS Nummer:111-15-9
- Formel:C₆H₁₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00009251
- Molekulargewicht:132.16 g/mol
- Merck-Index:13,03787
- Siedepunkt:156 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–62 °C
- Dichte:0,976 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:54 °C
- EINECS:203-839-2
- UN:1172
- ADR:3,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:99% Min.
Spezifikationen
- Packung:Steel pail
- VE:20 L