AuftragsverfolgungKontakt
2-Ethoxyethylacetat
200 L
Artikelnr. SPCME1024-200LTBL
Flammable
Health
Irritant
Anbieter:   Spectrum Chemical
2-Ethoxyethylacetat
Artikelnr. SPCME1024-200LTBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  111-15-9
2-Ethoxyethylacetat
200 L
CAS Nummer:  111-15-9
Preis
3 660,00 €
Log in for availability
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Ethylglycol acetate
  • CAS Number:111-15-9
  • Formula:C₆H₁₂O₃
  • MDL Number:MFCD00009251
  • Molecular Weight:132.16 g/mol
  • Merck Index:13,03787
  • Boiling Pt:156 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–62 °C
  • Density:0,976 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:54 °C
  • EINECS:203-839-2
  • UN:1172
  • ADR:3,III
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    99% Min.
Specifications
  • VE:
    200 L
Specifications