AuftragsverfolgungKontakt
Diethylphthalat NF | Avantor
Diethylphthalat NF
Glass, amber, 4 L
Artikelnr. SPCMD1097-4LTGL
Anbieter:   Spectrum Chemical
Diethylphthalat NF
Artikelnr. SPCMD1097-4LTGL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  84-66-2
Diethylphthalat NF
Diethylphthalat NF
Glass, amber, 4 L
CAS Nummer:  84-66-2
Preis
515,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonyme:  Phthalic acid diethyl ester
  • CAS Nummer:84-66-2
  • Formel:C₁₂H₁₄O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00009111
  • Molekulargewicht:222.24 g/mol
  • Merck-Index:12,07527
  • Siedepunkt:298 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–3 °C
  • Dichte:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:156 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-550-6
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    98% Min.
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass, amber
  • VE:
    4 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.