AuftragsverfolgungKontakt
Diethylphthalat NF
Steel pail, 20 L
  SPCMD1097-20LT
Diethylphthalat NF
  SPCMD1097-20LT
 :  84-66-2
Diethylphthalat NF
Diethylphthalat NF
Steel pail, 20 L
 :  84-66-2
1 * 20 L
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
 :  Phthalic acid diethyl ester
  •  :84-66-2
  •  :C₁₂H₁₄O₄
  •  :MFCD00009111
  •  :222.24 g/mol
  •  :12,07527
  •  :298 °C (1013 hPa)
  •  :–3 °C
  •  :1,12 g/cm³ (20 °C)
  •  :156 °C (geschlossener Tiegel)
  •  :Raumtemperatur
  •  :201-550-6
  • Assay:
    98% Min.
  • Packung:
    Steel pail
  • VE:
    20 L