AuftragsverfolgungKontakt
Rizinusöl USP | Avantor
Rizinusöl USP
Glass, amber, 4 L
Artikelnr. SPCMCA208-4LTGL
Anbieter:   Spectrum Chemical
Rizinusöl USP
Artikelnr. SPCMCA208-4LTGL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  8001-79-4
Rizinusöl USP
Glass, amber, 4 L
CAS Nummer:  8001-79-4
Preis
530,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonyme:  Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
  • CAS Nummer:8001-79-4
  • MDL-Nummer:MFCD00130746
  • Merck-Index:13,01908
  • Siedepunkt:313 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–10 °C
  • Dichte:0,95 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:>113 °C (geschlossener Tiegel)
  • EINECS:232-293-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass, amber
  • VE:
    4 L