Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Rizinusöl USP | Avantor

Rizinusöl USP

200 L
Artikelnr. SPCMCA208-200LTBL
Anbieter:   Spectrum Chemical
Rizinusöl USP
Artikelnr. SPCMCA208-200LTBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  8001-79-4
Rizinusöl USP

200 L

CAS Nummer:  8001-79-4
Preis
3 370,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 L
Product Details & Documents

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Synonyme:  Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
  • CAS Nummer:8001-79-4
  • MDL-Nummer:MFCD00130746
  • Merck-Index:13,01908
  • Siedepunkt:313 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–10 °C
  • Dichte:0,95 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:>113 °C (geschlossener Tiegel)
  • EINECS:232-293-8
Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    200 L

Spezifikationen