Ultraschallbad mit Leistungseinstellung, 35 kHz, 230 V( 10%) 50/60 Hz, LED-Anzeige fr Zeit (1-30 min oder Dauerbetrieb), Temper atur (20 - 80C thermostatisch regelbar), Leistung (20 - 100 %). DEGAS-Taste. Edelstahl, Ablauf Kugelhahn G 1/4 1 * 1 ST
Artikelnr. BAND7180-CH
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together