0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
RK 103 H, Schwingwanne 240 140 150mm, 4Liter, G 1/4, Spitzen-leistung 2 320max. W/Per., Heiz-leistung 200W, Strom-aufnahme 1,5 A, Aussenabmessungen (L B H) 260 160 310mm 1 * 1 ST
BAND326-CH
:
BANDELIN-ELECTRONIC
RK 103 H, Schwingwanne 240 140 150mm, 4Liter, G 1/4, Spitzen-leistung 2 320max. W/Per., Heiz-leistung 200W, Strom-aufnahme 1,5 A, Aussenabmessungen (L B H) 260 160 310mm 1 * 1 ST
BAND326-CH
:
BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
: HEATHROW
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
: Merck
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection