Flüssges, saures Desinfektionsmittel auf Basis 15%iger Peressigsäure 1 * 20 L
Artikelnr. DIVY100862133
Lieferant: Diversey
Flüssges, saures Desinfektionsmittel auf Basis 15%iger Peressigsäure 1 * 20 L
Artikelnr. DIVY100862133
Lieferant: Diversey
Frequently Bought Together
Lithiumperchlorat Trihydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Isooctan (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse, ACS 1 * 2,5 L
Lieferant: PanReac AppliChem
Bromoform 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan ≥95% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Wasser ACS, deionisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Petroleumbenzin, 60…80 °C, Spektralphotometrische Qualität, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Benzylalkohol 99-100,5% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Ethanol absolut Ph. Eur., J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Dimethyl sulphoxide (DMSO),?99,9 %, Ph. Eur., USP 1 * 500 mL
Lieferant: Roth Carl
Toluol 99.8+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
N,N-Dimethylacetamid ≥99,9%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals