AuftragsverfolgungKontakt
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M406 | Avantor
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M406
Grün
Artikelnr. 720-2957
Anbieter:   Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M406
Artikelnr. 720-2957
Anbieter:  Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M406
Biopsy processing/embedding cassettes, Unisette™ M406
Grün
Preis
272,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These disposable biopsy cassettes are designed to hold biopsy specimens during the embedding process. They are also designed as a storage file.
  • Moulded from a special high density polymer
  • Resistant to the chemical action of most histological solvents
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    14
  • Cat. No.:
    720-2957
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.