Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M405
Pink
Artikelnr. 720-2961
Anbieter: Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M405
Artikelnr. 720-2961
Anbieter: Simport Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
These cassettes are moulded from a special high density polymer and keep specimens safely submerged in liquid.
- Resistant to the chemical action of most histological solvents
- Efficient flow-through slots maximize fluid exchange and ensure proper drainage
- One-piece integral lid eliminates the need for separate steel lids
- Snap latch and hinge-lock design prevent early separation of base and lid
Lids can be opened and closed as often as necessary and they always relock securely without danger of specimen loss.
Bestellinformation: Available in non-cytotoxic, non-metallic colors.
Verpackung: Available in 25 stacks of 40 cassettes or 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Dokumente
SIMPM405-2_TDS_EN SIMPM405-4_TDS_EN SIMPM405-6_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Pink
- Seq:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.