AuftragsverfolgungKontakt
Separating funnel, pear shaped | Avantor
Separating funnel, pear shaped
250 ml, 19/26 NS
Artikelnr. SMIT8S150/250
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Separating funnel, pear shaped
Artikelnr. SMIT8S150/250
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Separating funnel, pear shaped
250 ml, 19/26 NS
Preis
91,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with plastic stopper.
  • Stopcock with glass key
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Spezifikationen
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    250 ml