Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for Protein Detection System | Avantor
Accessories for Protein Detection System
SNAP i.d.® 2.0 midi blot holder, accepts up to 85×135 mm blots
Artikelnr. MILFSNAP2BHMD0100
Anbieter:   Merck
Accessories for Protein Detection System
Artikelnr. MILFSNAP2BHMD0100
Anbieter:  Merck
Accessories for Protein Detection System
Accessories for Protein Detection System
SNAP i.d.® 2.0 midi blot holder, accepts up to 85×135 mm blots
Preis
385,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    SNAP i.d.® 2.0 midi blot holder, accepts up to 85×135 mm blots
  • Seq:
    7
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.