AuftragsverfolgungKontakt
Mill, XRD-Mill McCrone | Avantor
Mill, XRD-Mill McCrone
Mill, XRD-Mill McCrone, complete, with 2 agate grinding sets (with 50 grinding elements), grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
Artikelnr. RETS20.770.1001
Anbieter:   Retsch GmbH
Mill, XRD-Mill McCrone
Artikelnr. RETS20.770.1001
Anbieter:  Retsch GmbH
Mill, XRD-Mill McCrone
Mill, XRD-Mill McCrone
Mill, XRD-Mill McCrone, complete, with 2 agate grinding sets (with 50 grinding elements), grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
Preis
10 060,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
XRD-mill is developed for the preparation of samples for subsequent X-ray diffraction (XRD).
  • Quiet operation and maintenance free
  • Crystal lattice preserved during grinding operation
  • Very narrow and reproducible particle size distribution
  • Suitable for dry and wet grinding
  • Easy to clean
  • Adjustable grinding power (four steps)
Mill is used for applications in geology, chemistry, mineralogy, materials science and quality control.
Grinding vessel consists of a 125 ml capacity polypropylene jar fitted with a screw capped gasket less polyethylene closure. The jar is filled with an ordered array of 48 identical cylindrical grinding elements, available in agate, zirconium oxide or corundum. The grinding time for optimum micronisation is between 3 and 30 minutes. A typical sample volume is between 2 and 4 ml.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mill, XRD-Mill McCrone, complete, with 2 agate grinding sets (with 50 grinding elements), grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
  • Seq:
    02
  • Endfeinheit:
    <1 µm
  • Cat. No.:
    RETS20.770.1001
  • Modell:
    XRD-mill McCrone
  • Aufgabekorngröße:
    <0,5 mm
  • Einstellung der Zerkleinerungszeit:
    3 - 30 min
  • B×T×H:
    205×520×155 mm
  • Stromaufnahme:
    100 W
  • Antrieb:
    DC-motor
  • Mahlbechervolumen:
    125 ml
  • Stromversorgung:
    220 - 240 V, 50/60 Hz
  • Gewicht:
    ~19 kg
  • Drehzahl:
    1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RETS03.462.0357
    Pouring lid
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 46,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RETS03.486.0007
    Loading device
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 191,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RETS22.460.0001
    Sample preparation set (stainless steel percussion mortar, 10 corundum grinding elements, sieve (500 µm) and a brush)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RETS01.462.0356
    Grinding jar with screw top lid
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 133,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.