Probenröhrchen
5 ml, 48,9 mm, 15,5 mm, , , , , flacher Boden, graduiert, 13,7 mm
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Polypropylen (PP), ultraklar.
- Temperaturbeständig von 0 bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)
- Zentrifugierbar bis zu 15000×g
- Autoklavierbar
Präzise geformte Reagenz- und Probenröhrchen für vielfältige Anwendungen. Mit rundem oder flachem Boden. Unsteril. Graduiert.
:
Spezifikationen
- Ext.Ø:15,5 mm
- Ø int.:13,7 mm
- Ausführung:flacher Boden, graduiert
- Kapazität:5 ml
- Länge:48,9 mm
- Seq:02