ContactUsLinkComponent
Mikrowaage, Mettler Modell: XP26PC [ 11106021 ] Zur Pipettenkalibrierung Auflösung: 1µg Höchstlast: 22g Standard-Messunsicherheit: 1,5µg Abmessungen (BxHxT): 263mm x 296mm x 487mm Behältervolumen: 10mL Verdunstungsfalle: integriert Für die Kalibrieru 1 * 1 ST
  METB11106021
Mikrowaage, Mettler Modell: XP26PC [ 11106021 ] Zur Pipettenkalibrierung Auflösung: 1µg Höchstlast: 22g Standard-Messunsicherheit: 1,5µg Abmessungen (BxHxT): 263mm x 296mm x 487mm Behältervolumen: 10mL Verdunstungsfalle: integriert Für die Kalibrieru 1 * 1 ST
  METB11106021
Frequently Bought Together