AuftragsverfolgungKontakt
Moppsysteme, EasyCurve™ | Avantor
Moppsysteme, EasyCurve™
Moppaufsatz mit versiegelten Kanten, EasyCurve™, 380×130×10 mm, 2/Beutel; 20 Beutel/Karton
Artikelnr. CONTEZSE0100
Anbieter:   CONTEC
Moppsysteme, EasyCurve™
Artikelnr. CONTEZSE0100
Anbieter:  CONTEC
Moppsysteme, EasyCurve™
Moppsysteme, EasyCurve™
Moppaufsatz mit versiegelten Kanten, EasyCurve™, 380×130×10 mm, 2/Beutel; 20 Beutel/Karton
Preis
749,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Der EasyCurve™ Mopp von Contec wurde speziell für kritische und kontrollierte Umgebungen konzipiert und ist mit einem gerippten Mikrofasergewebe erhältlich, das ein gleichmäßiges und müheloses Wischen ermöglicht und eine bessere Partikelaufnahme und Entfernung von Verschmutzungen gewährleistet. Die Kombination aus geschwungenem Mopphalter und schwenkbarem Anschluss ermöglicht eine mühelose Oberflächenreinigung und hervorragende Manövrierfähigkeit, wodurch EasyCurve™ zum idealen Reinigungswerkzeug für Decken, Wände und Böden wird. Erhältlich in unsterilen und validiert sterilen Ausführungen.
Mopp-Köpfe:
Sehr saugfähig und tropffrei
Kompatibel mit den meisten gängigen Lösungen, Lösungsmitteln und Desinfektionsmitteln
Bessere Entfernung von Verunreinigungen
Wirtschaftlich und einfach ohne Werkzeug zu installieren
Mopphalter:
Kompatibel mit Contec EasyCurve™ Mopps und QuickConnect™ Stielen
Mopphalter 2724 kann durch die gängigsten Methoden sterilisiert werden, einschließlich Gammasterilisation, Ethylenoxid oder Autoklav (121 °C für 30 Minuten)
Problemloser Kontakt mit Oberflächen
Gewährleistet vollständigen und gleichmäßigen Kontakt mit allen Oberflächen
Alle Komponenten des EasyCurve Systems sind autoklavierbar, wodurch es eine ideale Erweiterungsalternative für Anwendungen ist, bei denen derzeit Schwammroller und selbstauswringende Mopps verwendet werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Moppaufsatz mit versiegelten Kanten, EasyCurve™
  • Abmessungen:
    380×130×10 mm
  • Seq:
    05
  • Verpackt:
    2/Beutel; 20 Beutel/Karton