Griffinbecher, PP
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
Artikelnr. BURK7122-0025
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
- PP, hochtransparent
- Aufgedruckte blaue Skala
- Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
: ISO 7056
Spezifikationen
- Ext.Ø:34 mm
- Graduierungsintervall:1 ml
- Kapazität:25 ml
- Höhe:49 mm
- Seq:01