AuftragsverfolgungKontakt
2-Phenylethanol USP
2-Phenylethanol USP
Glass, amber, 1 kg
Artikelnr. SPCMP1058-1KG
Giftig
Anbieter:   Spectrum Chemical
2-Phenylethanol USP
Artikelnr. SPCMP1058-1KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  60-12-8
2-Phenylethanol USP
Glass, amber, 1 kg
CAS Nummer:  60-12-8
Preis
459,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonyme:  Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
  • CAS Nummer:60-12-8
  • Formel:C₆H₅CH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002886
  • Molekulargewicht:122.17 g/mol
  • Merck-Index:12,07370
  • Siedepunkt:432 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:103…105 °C
  • Dichte:1,02 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:102 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-456-2
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass, amber
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen