VWR® Durac™ Plus, Aräometer
Product Details & Documents
Diese Aräometer in einfacher Form sind für Anwendungen konzipiert, bei denen grobe Handhabung oder Kontamination ein Problem darstellen könnte.
- Robust und bruchsicher, bleifreies Ballastgewicht
- Gut lesbare schwarze Skala auf gelbem Hintergrund zur Vermeidung von Augenermüdung
- Einzeln serialisiert - Temperaturstandardisierung bei 15 °C
Geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.
Zertifizierung: NIST.
Bestellinformation: Enthält eine mehrsprachige Genauigkeitserklärung.
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Nicht empfohlen für die Verwendung mit erdölbasierten Flüssigkeiten oder anderen Korrosivstoffen; diese sollten an einem sauberen, trockenen, sicheren Ort gelagert und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Material:PC
- Seq:002
- Teilung:0,002
- Messbereich:1,000 – 1,180
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.