Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Koagulase-Test

Koagulase-Test

Koagulase-Test, 3 ml, 10 Ampoul
Anbieter:   VWR Chemicals
Koagulase-Test
Artikelnr. 673333ZL
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Koagulase-Test
Koagulase-Test

Koagulase-Test, 3 ml, 10 Ampoul

CAS Nummer:  
Preis
195,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 Ampull
Product Details & Documents

Nachweistest für Coagulasepositive Staphylococcus.

  • Kalibriert gemäß ISO 6888-1
  • Zum Differenzieren von Staphylococcus aureus und coagulasenegativen Staphylococci
Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    10 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Koagulase-Test, 3 ml
  • Cat. No.:
    673333ZL
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C
  • Shelf life:
    1080 days (Ampoule)

Spezifikationen