AMINO ACIDS IN 0.1 M HYDROCHLORIC ACID 1 * 6 mL
Artikelnr. PROONIST-2389A
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
AMINO ACIDS IN 0.1 M HYDROCHLORIC ACID 1 * 6 mL
Artikelnr. PROONIST-2389A
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumpyroantimonat 0.05 mol/l in Kaliumhydroxid-Lösung Reag. Ph. Eur. 1071301
Lieferant: VWR Chemicals
Redox buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
Wasser Reag. Ph. Eur. 1095506 nitratfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Feuchtestandards
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Pararosaniline -Lösung Reag. Ph. Eur. 1062201, entfärbt
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Multielement-Kalibrierstandard IV in verd. Salpetersäure für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Lieferant: WTW
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Inlet liners
Lieferant: Agilent
IDEZ PROTEASE (IGI-SPECIFIC) 4000UNITS 1 * 1 ST
Lieferant: NEW ENGLAND BIOLABS