AuftragsverfolgungKontakt
Disposable syringes | Avantor
Disposable syringes
Luer lock syringe, 3 ml
Artikelnr. NSCAS7515-3
Disposable syringes
Artikelnr. NSCAS7515-3
Disposable syringes
Luer lock syringe, 3 ml
Preis
78,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These syringes are an ideal choice for all syringe filter applications. They feature a two-part construction using PP barrels and PE plungers. This eliminates the need for rubber or synthetic plunger gaskets and requires no silicone or oil lubricant in the barrel.
  • Non sterile
  • Bulk packed
Spezifikationen
  • Volumen:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Luer lock syringe
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.