Multi-element standards, common and transition elements, VHG
Product Details & Documents
This standard solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), or alternative techniques, such as and flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA).
Multi elements standards for Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Tl, V, Zn at 100 µg/ml and Ca, K, Mg, Na at 1000 µg/ml in 0,2% HF.
Zertifizierung: Accredited to ISO 9001, ISO 17034 and ISO/IEC 17025. Traceable to NIST and SRM.
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Common and transition element standards
- Pk Info:500 ml
Spezifikationen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.