10µG/G AG, AL, B, BA, CA, CD, CR, CU, FE, MG, MN, MO, NA, NI, P, PB, SI, SN, TI, V, ZN IN HYDROCARBON OIL 1 * 1 ST
Artikelnr. PROOG-V21-10-100G
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
10µG/G AG, AL, B, BA, CA, CD, CR, CU, FE, MG, MN, MO, NA, NI, P, PB, SI, SN, TI, V, ZN IN HYDROCARBON OIL 1 * 1 ST
Artikelnr. PROOG-V21-10-100G
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection