Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Austria
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
LITHIUM 6 IN 2% HNO3, LI: 100 µG/ML NOM., 6LI APPROX. 95%. 1 * 100 mL
Catalog # PROOVHGLIS6LIZ-100
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
Expand image
LITHIUM 6 IN 2% HNO3, LI: 100 µG/ML NOM., 6LI APPROX. 95%. 1 * 100 mL
Catalog # PROOVHGLIS6LIZ-100
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Supplier: Merck
Nitrat-Standardlösung, 1.000 mg/l Nitrat in Wasser (aus NaNO<sub>3</sub>) Certipur®, Supelco®
Supplier: Merck
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Supplier: VWR Chemicals
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Supplier: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Supplier: Merck
Zubehör für DiluFlow gravimetrische Verdünner
Supplier: INTERSCIENCE
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Supplier: VWR Chemicals
Chlorine water ∼0,4% Cl gesättigter Lösung USP Chlorine Test Solution
Supplier: Spectrum Chemical
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Supplier: Merck