FLECAINIDE FOR SYSTEM SUITABILITY 1 * 10 mg
Artikelnr. EDQMY0001274
Lieferant: EDQM
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandard 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Lieferant: Mettler - Toledo
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Lieferant: WTW
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
ICP Mehrelementstandardlösungen, CertiPUR®, Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Multielement-Kalibrierstandard IV in verd. Salpetersäure für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
pH Pufferlösungen, DuraCal
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Standard redox solution, SensION+
Lieferant: Hach